Learn More
2,4,6-Trimetilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020927
25.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-05-1
C9H13N
135.21
MFCD00007740
KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
6913
CHEBI:82545
2,4,6-Trimetilanilina
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
88-05-1
C9H13N
135.21
MFCD00007740
KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
6913
CHEBI:82545
2,4,6-Trimetilanilina
CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs' catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,6-trimetilanilina es útil para la preparación del catalizador de Grubbs′. Se utiliza como precursor de colorantes. Sufre una reacción de condensación con glioxal para preparar glioxal-bis(mesitilimina). También participa en la preparación de ligandos de 1,3-diquetiminas por condensación con 1,3-dicetonas. Además, se utiliza para la producción de colorante 129 azul ácido, que es útil en estudios de histoquímica. Además de esto, sirve como compuesto básico para varios ligandos voluminosos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trimethylaniline
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.962
Punto de ebullición 232°C to 234°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.551
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 636559
Información de solubilidad Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%