missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,6-Trimetoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxibenzonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El 2,4,6-trimetoxibenzonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile |
Punto de fusión | 140°C to 143°C |
Olor | Characteristic |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'