Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 160530010
Detalles adicionales : CAS : 830-79-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029590
  • 17.00€ / 1 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
830-79-5
196.202
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
70019
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
C10H12O4
MFCD00003313
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
2,4,6-trimethoxybenzaldehyde
Especificaciones
2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Glass bottle
118.0°C to 120.0°C
98%
97.5
98%
(CH3O)3C6H2CHO
benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
196.202
196.2
98%
Authentic
Beige
1g
830-79-5
100.0
C10H12O4
MFCD00003313
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethoxybenzaldehyde
70019
Crystalline Powder
Videos
SDS Documentación