Learn More
2,4,6-Trimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes and their use in live cell imaging. It was used as starting reagent for the regioselective synthesis of new (±)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trimetoxibenzaldehído se utilizó en la preparación y caracterización de tres sondas fluorescentes específicas de ARN y su uso en la adquisición de imágenes de células vivas. Se utilizó como reactivo de inicio para la síntesis regioselectiva de nuevas (+/-)-8-alquilo-5,7-dihidroxi-4-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidrocoumarinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El 2,4,6-trimetoxibenzaldehído se utilizó en la preparación y caracterización de tres sondas fluorescentes específicas de ARN y su uso en la adquisición de imágenes de células vivas. Se utilizó como reactivo de inicio para la síntesis regioselectiva de nuevas (+/-)-8-alquilo-5,7-dihidroxi-4-(4-hidroxifenil)-3,4-dihidrocoumarinas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde |
Punto de fusión | 119°C to 123°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1956051 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |