Learn More
Cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride is used as pharmaceuticcal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de la humedad y de agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, amoníaco, etc.
El cloruro de 2,4,6-triisopropilbenzoilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de la humedad y de agentes oxidantes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, amoníaco, etc.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triisopropylbenzoyl chloride |
Punto de fusión | 78°C to 82°C |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 2269534 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.81 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |