Learn More
Ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico es un compuesto intermediario de ácido obstaculizado en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El ácido 2,4,6-triisopropilbenzoico es un compuesto intermediario de ácido obstaculizado en síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid |
Punto de fusión | 184°C to 187°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 2372331 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.37 |
Porcentaje de pureza | 97% |