Learn More
Azida 2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil, 97 %, contiene 15 % de agua como estabilizador, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077380
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
36982-84-0
C15H23N3O2S
309.43
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
371707
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
36982-84-0
C15H23N3O2S
309.43
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
371707
N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-il)bencenosulfonamida
CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.43
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2