Learn More
2',4',6'-Trihidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509992
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
480-66-0
C8H8O4
168.15
MFCD00002287
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
68073
CHEBI:64344
1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
480-66-0
C8H8O4
168.15
MFCD00002287
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
68073
CHEBI:64344
1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one
CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenone
Punto de fusión 219.0°C to 222.0°C
Color De marrón a naranja-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)3C6H2COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 08,II,442
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.