Learn More
2,4,6-Trifluorobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047233
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122030-04-0
C7H2F6
200.083
MFCD00190109
SGPXFVDJRSZIPK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4877, 2,4,6-trifluorobenzotrifluorode, 2,4,6-tri-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2,4,6-hexafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,2,4,6-hexafluorotoluene;1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl benzene
2734030
1,3,5-trifluoro-2-(trifluorometil)benceno
C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
122030-04-0
C7H2F6
200.083
MFCD00190109
SGPXFVDJRSZIPK-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4877, 2,4,6-trifluorobenzotrifluorode, 2,4,6-tri-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2,4,6-hexafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,2,4,6-hexafluorotoluene;1,3,5-trifluoro-2-trifluoromethyl benzene
2734030
1,3,5-trifluoro-2-(trifluorometil)benceno
C1=C(C=C(C(=C1F)C(F)(F)F)F)F
2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride finds its application as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trifluorobenzotrifluoruro se usa como intermedio en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas. Proteger de cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride
Densidad 1.475
Punto de ebullición 105°C to 107°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%