Learn More
2,4,6-Tricloropirimidina-5-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15492259
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50270-27-4
C5HCl3N2O
211.426
MFCD02257700
KVJIRFGNHAAUNQ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2,4,6-trichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2,4,6-trichloro-5-formylpyrimidine, 5-formyl-2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine-5-carbal, 2,4,6-trichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2,4,6-trichloro, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,4,6-trichloro, pubchem13189, 2,4,6-tri-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
10932746
2,4,6-tricloropirimidina-5-carbaldehído
C(=O)C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
50270-27-4
C5HCl3N2O
211.426
MFCD02257700
KVJIRFGNHAAUNQ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2,4,6-trichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2,4,6-trichloro-5-formylpyrimidine, 5-formyl-2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine-5-carbal, 2,4,6-trichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2,4,6-trichloro, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2,4,6-trichloro, pubchem13189, 2,4,6-tri-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
10932746
2,4,6-tricloropirimidina-5-carbaldehído
C(=O)C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Es un intermedio versátil en la síntesis de colorantes reactivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en frío, a una temperatura de 2 a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 131°C to 132°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 744505
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.43
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido