Learn More
2,4,6-Tricloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como productos intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,113 mm a 25 °C)
Notas
Almacenar a 2– 8 °C. Evitar el uso de agentes oxidantes.
Se utiliza como productos intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua. (0,113 mm a 25 °C)
Notas
Almacenar a 2– 8 °C. Evitar el uso de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichloropyridine |
Punto de fusión | 33°C to 37°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.44 |
Porcentaje de pureza | 97% |