Learn More
2,4,5-Trifluoro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |