Learn More
Ácido 2-(4,5,6,7-tetraido-1,3-dioxoisoindolin-2-il)acético, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15430367
108.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
CAS 19231-60-8
Fórmula molecular C10H3I4NO4
Número MDL MFCD05023065
Cantidad 10 mg
Sinónimo n,n-tetraiodo-phthaloyl-glycine, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid
Clave InChI FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)N1C(=O)C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2I)I)I)I
Nombre IUPAC ácido 2-(4,5,6,7-tetraido-1,3-dioxoisoindol-2-il)acético
Peso molecular (g/mol) 708.755
PubChem CID 4462449
Formula Weight (peso de la fórmula) 708.75
Forma física Polvo