Learn More
2,4,4-Trimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10425755
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
107-39-1
C8H16
112.21
MFCD00008855
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
7868
2,4,4-trimetilpent-1-eno
CC(=C)CC(C)(C)C
107-39-1
C8H16
112.21
MFCD00008855
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
7868
2,4,4-trimetilpent-1-eno
CC(=C)CC(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 4, 4-Trimethyl-1-pentene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -101°C
Color Incolora
Densidad 0.7000g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación -6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.4070 to 1.409
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.7
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido