Learn More
2-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]ethanol, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H63830.06
Detalles adicionales : CAS : 5521-38-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450739
  • 274.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5521-38-0
251.286
WVNPWSRYQDRSIS-UHFFFAOYSA-N
2763936
C1CN(CCN1CCO)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C12H17N3O3
MFCD00511837
2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazino-1-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethan-1-ol, 2-4-4-nitro-phenyl-piperazin-1-yl-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazinyl ethan-1-ol, nitrophenylpiperazinoethanol, cambridge id 5139370, 4-4-nitrophenyl-1-piperazine-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl-1-piperazinyl ethanol
2-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Especificación
2-[4-(4-Nitrophenyl)-1-piperazinyl]ethanol
5521-38-0
MFCD00511837
WVNPWSRYQDRSIS-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2763936
Solid
5g
C12H17N3O3
2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazino-1-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazin-1-yl ethan-1-ol, 2-4-4-nitro-phenyl-piperazin-1-yl-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl piperazinyl ethan-1-ol, nitrophenylpiperazinoethanol, cambridge id 5139370, 4-4-nitrophenyl-1-piperazine-ethanol, 2-4-4-nitrophenyl-1-piperazinyl ethanol
C1CN(CCN1CCO)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
251.286
251.28
97%