Learn More
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-ciclohexadien-1-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-195501
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
20244-61-5
C6H2Br4O
409.69
MFCD00001589
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,4,4,6-tetrabromo, 2,2,4,4-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, tbco, acmc-1cce4, ksc496q7n, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadiene-1-one
88433
2,4,4,6-tetrabromociclohexa-2,5-dien-1-ona
C1=C(C(=O)C(=CC1(Br)Br)Br)Br
20244-61-5
C6H2Br4O
409.69
MFCD00001589
NJQJGRGGIUNVAB-UHFFFAOYSA-N
2,4,4,6-tetrabromocyclohexa-2,5-dienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one, 2,4,4,6-tetrabromo, 2,2,4,4-tetrabromo-2,5-cyclohexadienone, tbco, acmc-1cce4, ksc496q7n, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadienone, 2,4,4,6-tetrabromocyclohexadiene-1-one
88433
2,4,4,6-tetrabromociclohexa-2,5-dien-1-ona
C1=C(C(=O)C(=CC1(Br)Br)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 127°C
Color Incolora
Análisis elemental 94% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 12,457; 16,316
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.69
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.