Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Pyridyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62214.06
Detalles adicionales : CAS : 59777-95-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498758
  • 865.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
59777-95-6
210.251
FSNGLHIMQHWTNF-UHFFFAOYSA-N
327593
C1C(NC(S1)C2=CN=CC=C2)C(=O)O
C9H10N2O2S
MFCD01115161
2-3-piridyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidin-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidine-4-caroxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-pyridin-3-yl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
2-pyridin-3-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Especificaciones
2-(3-Pyridyl)thiazolidine-4-carboxylic acid
59777-95-6
MFCD01115161
FSNGLHIMQHWTNF-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-3-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
327593
Solid
5g
C9H10N2O2S
2-3-piridyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidin-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazolidine-4-caroxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolidinecarboxylic acid, 2-pyridin-3-yl thiazolidine-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
C1C(NC(S1)C2=CN=CC=C2)C(=O)O
210.251
210.25
97%
Videos
SDS Documentos