Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Methylphenyl)thiazolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62429.03
Detalles adicionales : CAS : 75808-94-5 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498928
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
75808-94-5
179.281
XGRWDOHURTVHMY-UHFFFAOYSA-N
3058932
CC1=CC=CC(=C1)C2NCCS2
C10H13NS
MFCD01681058
2-3-methylphenyl-1,3-thiazolidine, 2-m-tolyl thiazolidine, thiazolidine, 2-m-tolyl, methyl-3 phenyl-2 thiazolidine french, 2-m-tolyl-thiazolidine, methyl-3 phenyl-2 thiazolidine, 2-3-methylphenyl thiazolidine
2-(3-methylphenyl)-1,3-thiazolidine
Especificaciones
2-(3-Methylphenyl)thiazolidine
75808-94-5
MFCD01681058
XGRWDOHURTVHMY-UHFFFAOYSA-N
2-(3-methylphenyl)-1,3-thiazolidine
3058932
Solid
1g
C10H13NS
2-3-methylphenyl-1,3-thiazolidine, 2-m-tolyl thiazolidine, thiazolidine, 2-m-tolyl, methyl-3 phenyl-2 thiazolidine french, 2-m-tolyl-thiazolidine, methyl-3 phenyl-2 thiazolidine, 2-3-methylphenyl thiazolidine
CC1=CC=CC(=C1)C2NCCS2
179.281
179.28
97%
Videos
SDS Documentos