Learn More
2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC49604DA
Detalles adicionales : CAS : 879896-54-5 Peso : 0.05100kg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001634
  • 117.00€ / 1 g
Envío estimado: 16-08-2021
879896-54-5
188.186
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
24229502
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
C10H8N2O2
MFCD09702359
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
Especificaciones
2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD09702359
FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
24229502
97%
Frasco de vidrio ámbar
879896-54-5
100.0
C10H8N2O2
2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
188.186
188.19
Videos
SDS Documentos
Certificados