Learn More
2-(3-Metoxifenil)etilamina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491729
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2039-67-0
C9H13NO
151.209
MFCD00008187
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
74866
2-(3-metoxifenil)etanamina
COC1=CC=CC(=C1)CCN
2039-67-0
C9H13NO
151.209
MFCD00008187
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
74866
2-(3-metoxifenil)etanamina
COC1=CC=CC(=C1)CCN
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenetilamina activada se utiliza en la reacción de Pictet-Spengler catalizada por el ácido perfluorooctanosulfónico. También se utiliza en una síntesis de 1,3-oxazepinas mediante el acoplamiento intramolecular catalizado por paladio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Color Amarillo
Densidad 1.038 g/mL
Punto de ebullición 118°C to 118°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 775202
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido