Learn More
2,3-Lutidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778922
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
583-61-9
MFCD00009605
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
11420
2,3-dimetilpiridina
CC1=C(N=CC=C1)C
583-61-9
MFCD00009605
HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
11420
2,3-dimetilpiridina
CC1=C(N=CC=C1)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Lutidine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 161.0°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.7% max. 2-Ethylpiridine (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9N
Índice de refracción 1.5062 to 1.5082
Cantidad 25 mL
Beilstein 20, 243
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (26°C). Other solubilities: soluble in methanol and ether,miscible with dmf and thf
Peso molecular (g/mol) 107.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Lutidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.