Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Fluorophenylamino)benzoic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ 043852.04
Detalles adicionales : CAS : 54-59-1 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300528
  • 49.90€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
54-59-1
231.226
HYZIDPAMLUKNIR-UHFFFAOYSA-N
120158
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC(=CC=C2)F
C13H10FNO2
MFCD01675228
n-3-fluorophenyl anthranilic acid, 2-3-fluorophenyl amino benzoic acid, anthranilic acid, n-m-fluorophenyl, benzoic acid, 2-3-fluorophenyl amino, n-3-fluorophenyl anthranilsaeure german, acide n-3-flurophenyl anthranilique french, 2-3-fluorophenylamino benzoic acid, n-3-fluorophenyl anthranilsaeure, acide n-3-flurophenyl anthranilique
2-(3-fluoroanilino)benzoic acid
Especificaciones
2- (3-Fluorophenylamino)benzoic acid
158°C to 163°C
54-59-1
MFCD01675228
HYZIDPAMLUKNIR-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluoroanilino)benzoic acid
120158
Powder
Gray to Yellow
2g
C13H10FNO2
n-3-fluorophenyl anthranilic acid, 2-3-fluorophenyl amino benzoic acid, anthranilic acid, n-m-fluorophenyl, benzoic acid, 2-3-fluorophenyl amino, n-3-fluorophenyl anthranilsaeure german, acide n-3-flurophenyl anthranilique french, 2-3-fluorophenylamino benzoic acid, n-3-fluorophenyl anthranilsaeure, acide n-3-flurophenyl anthranilique
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC(=CC=C2)F
231.226
231.22
98%
Videos
SDS Documentos