Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Fluorophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64628.06
Detalles adicionales : CAS : 324-15-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
324-15-2
212.227
WNDVNZISLWPOLI-UHFFFAOYSA-N
120207
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)F
C13H9FN2
MFCD01564628
2-3-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-fluorophenyl, 2-3-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, m-fluorophenyl-2 benzimidazole french, benzimidazole, 2-m-fluorophenyl-7ci,8ci, 2-3-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, cbmicro_034471, cambridge id 5805448, 2-3-fluorophenyl benzimidazole, m-fluorophenyl-2 benzimidazole
2-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Especificaciones
2-(3-Fluorophenyl)benzimidazole
324-15-2
MFCD01564628
WNDVNZISLWPOLI-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
120207
Solid
5g
C13H9FN2
2-3-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-fluorophenyl, 2-3-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, m-fluorophenyl-2 benzimidazole french, benzimidazole, 2-m-fluorophenyl-7ci,8ci, 2-3-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, cbmicro_034471, cambridge id 5805448, 2-3-fluorophenyl benzimidazole, m-fluorophenyl-2 benzimidazole
C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CC(=CC=C3)F
212.227
212.23
95%
Videos
SDS Documentos