Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Fluorophenyl)-5-methylbenzimidazole, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H64875.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
MFCD18914842 |
Especificaciones
2-(3-Fluorophenyl)-5-methylbenzimidazole | |
MFCD18914842 | |
Solid |
1g | |
226.25 | |
95% |