Learn More
Ácido 2,3-dioxoindolina-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10593212
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
25128-35-2
C9H5NO4
191.14
MFCD00612492
ROODQCZSWXEDJL-UHFFFAOYSA-N
2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid, isatin-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-indole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-1h-benzo d azolidine-7-carboxylic acid, 2,3-dioxoindoline-7-carboxylicacid, 7-isatincarboxylic acid, pubchem24310, d0y0xq
2779383
Ácido 2,3-dioxo-1H-indol-7-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CC2=C1NC(=O)C2=O
25128-35-2
C9H5NO4
191.14
MFCD00612492
ROODQCZSWXEDJL-UHFFFAOYSA-N
2,3-dioxoindoline-7-carboxylic acid, isatin-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-indole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-1h-indole-7-carboxylic acid, 2,3-dioxo-1h-benzo d azolidine-7-carboxylic acid, 2,3-dioxoindoline-7-carboxylicacid, 7-isatincarboxylic acid, pubchem24310, d0y0xq
2779383
Ácido 2,3-dioxo-1H-indol-7-carboxílico
OC(=O)C1=CC=CC2=C1NC(=O)C2=O
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.14
Porcentaje de pureza 97%