Learn More
2,3-Dimetiltiofeno, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 342270050
Detalles adicionales : CAS : 632-16-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 5g |
---|
632-16-6 | |
112.2 | |
thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene | |
2,3-dimetiltiofeno |
C6H8S | |
BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N | |
34295 | |
CC1=C(SC=C1)C |
Especificaciones
2, 3-Dimethylthiophene | |
Authentic | |
1.5170 to 1.5210 | |
5g | |
96% min. (GC) | |
thiophene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-thiophene, 2,3,dimethylthiophene, pubchem7751, 2.3-dimethylthiophene, dimethylthiophene, 2,3-dirnethylthiophene | |
CC1=C(SC=C1)C | |
112.2 | |
112.2 | |
97% |
>1°C | |
Frasco de vidrio | |
De incoloro a amarillo | |
632-16-6 | |
C6H8S | |
BZYUMXXOAYSFOW-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dimetiltiofeno | |
34295 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- 2,3-Dimethylthiophene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.