Learn More
2,3-Dimetilquinoxalina, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 116780250
Detalles adicionales : CAS : 2379-55-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 25g |
---|
2379-55-7 | |
158.2 | |
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N | |
16925 | |
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C |
C10H10N2 | |
MFCD00006728 | |
quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865 | |
2,3-dimetilquinoxalina |
Especificaciones
2, 3-Dimethylquinoxaline | |
Authentic | |
257.0°C to 259.0°C | |
102.0°C to 107.0°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00006728 | |
quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865 | |
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dimetilquinoxalina | |
16925 | |
Polvo cristalino |
>100°C | |
Frasco de vidrio | |
Beige | |
25g | |
2379-55-7 | |
100.0 | |
C10H10N2 | |
23, 191 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C | |
158.2 | |
158.2 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- 2,3-Dimethylquinoxaline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.