Learn More
2,3-Dimetilquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-119443
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2379-55-7
MFCD00006728
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
16925
2,3-dimetilquinoxalina
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2379-55-7
MFCD00006728
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
16925
2,3-dimetilquinoxalina
CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethylquinoxaline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 107.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 257.0°C to 259.0°C
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H10N2
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 191
Sinónimo quinoxaline, 2,3-dimethyl, aurora ka-3449, quinoxaline,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-quinoxalin, 2,3-dimethyl-quinoxaline, acmc-1cg5s, quinoxaline,2,3-dimethyl, salor-int l498777-1ea, 5-23-07-00267 beilstein handbook reference, chembl67865
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 158.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dimethylquinoxaline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.