Learn More
Cloruro de 2,3-Dimetilbenzoílo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028515
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21900-46-9
C9H9ClO
168.62
MFCD00045217
WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
2800899
cloruro de 2,3-dimetilbenzoílo
CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21900-46-9
C9H9ClO
168.62
MFCD00045217
WFNKMVDATNLZBX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethylbenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, dimethyl, xylic acid chloride, acmc-20aog3, 2,3 dimethylbenzoyl chloride, 2,3-dimethyl-benzoyl chloride, 2,3-dimethylbenzene-1-carbonylchloride, 2,3-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dimethyl-6ci,7ci,8ci,9ci
2800899
cloruro de 2,3-dimetilbenzoílo
CC1=CC=CC(=C1C)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Punto de fusión 2°C
Punto de ebullición 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.555
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 96%