Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Dimethylbenzonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ A11589.06
Detalles adicionales : CAS : 5724-56-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444663
  • 63.89€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
5724-56-1
131.178
ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
79802
CC1=CC=CC(=C1C)C#N
C9H9N
MFCD00019744
benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
2,3-Dimetilbenzonitrilo
Especificaciones
2,3-Dimethylbenzonitrile
64°C to 66°C (0.8mmHg)
5g
C9H9N
1932620
ZEDPQIJYJCPIRM-UHFFFAOYSA-N
2,3-Dimetilbenzonitrilo
79802
97%
Almond-like
23°C to 25°C
5724-56-1
MFCD00019744
benzonitrile, 2,3-dimethyl, 3-cyano-o-xylene, unii-6s215f38ok, 2,3-dimethylbenzonitril german, 2,3-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,3-dimethylbenzonitril, dimethylbenzonitrile, pubchem8125, benzonitrile, dimethyl, medetomidine impurity 11
CC1=CC=CC(=C1C)C#N
131.178
131.18
1.532
Videos
SDS Documentos