Learn More
{2-[3-(Dimetilamino)propoxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522390
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
14573-97-8
C12H19NO2
209.29
MFCD09064995
KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
23401802
[2-[3-(dimetilamino)propoxi]fenil]metanol
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
14573-97-8
C12H19NO2
209.29
MFCD09064995
KEQGOXOOPXJVFM-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy phenyl methanol, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl, benzenemethanol,2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylamino propoxy phenyl methan-1-ol
23401802
[2-[3-(dimetilamino)propoxi]fenil]metanol
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CO
Nombre del producto químico o material {2-[3-(Dimethylamino)propoxy]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97%