Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]benzaldehído, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-3527235
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
10429-30-8
C12H17NO2
207.27
MFCD00128460
DSHCOEWHRLVOTF-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, acmc-1c25w, 2-3-dimethylaminopropoxy bezaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzal-dehyde, 2-3-dimethylaminopropoxyl benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
2995968
2-[3-(dimetilamino)propoxi]benzaldehído
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C=O
10429-30-8
C12H17NO2
207.27
MFCD00128460
DSHCOEWHRLVOTF-UHFFFAOYSA-N
2-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy-benzaldehyde, acmc-1c25w, 2-3-dimethylaminopropoxy bezaldehyde, 2-3-dimethylaminopropoxy benzal-dehyde, 2-3-dimethylaminopropoxyl benzaldehyde, 2-3-dimethylamino-propoxy benzaldehyde
2995968
2-[3-(dimetilamino)propoxi]benzaldehído
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1C=O
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%