Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]anilina, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC59614DA
Detalles adicionales : CAS : 1134-76-5 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10022114
  • 229.00€ / 1 g
Envío estimado: 07-07-2021
1134-76-5
194.278
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
18672712
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
C11H18N2O
MFCD08687610
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
2-[3-(dimetilamino)propoxi]anilina
Especificaciones
2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
1g
96.5
97%
MFCD08687610
XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(dimetilamino)propoxi]anilina
18672712
97%
Frasco de vidrio ámbar
1134-76-5
100.0
C11H18N2O
2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
194.278
194.28
Videos
SDS Documentos
Certificados