Learn More
2,3-Dimetoxitolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494703
72.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4463-33-6
C9H12O2
152.193
MFCD00008379
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, #
78215
1,2-dimetoxi-3-metilbenceno
CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4463-33-6
C9H12O2
152.193
MFCD00008379
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N
2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, #
78215
1,2-dimetoxi-3-metilbenceno
CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetoxitolueno se ha utilizado para preparar 6,7-dimetoxi-4-hidroxiisocroman-3-ona.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethoxytoluene
Densidad 1.024
Punto de ebullición 202°C to 203°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.514
Cantidad 25 g
Beilstein 1940962
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza ≥98%