Learn More
2,3-Dimercapto-1-propanol, 97,0-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-113268
86.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-52-9
C3H8OS2
124.22
MFCD00004864
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
3080
CHEBI:64198
2,3-bis(sulfanil)propan-1-ol
C(C(CS)S)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
59-52-9
C3H8OS2
124.22
MFCD00004864
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
dimercaprol, 2,3-dimercapto-1-propanol, 2,3-dimercaptopropanol, dithioglycerine, dicaptol, sulfactin, dimercaptopropanol, british anti-lewisite, 2,3-dithiopropanol, antoxol
3080
CHEBI:64198
2,3-bis(sulfanil)propan-1-ol
C(C(CS)S)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimercapto-1-propanol
Nombre de nota 97.0-100.5%
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2430g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.0-100.5%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HSCH2CH(SH)CH2OH
Índice de refracción 1.5700 to 1.5740
Cantidad 5 mL
Índice Merck 15,3231
Gravedad específica 1.243
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol and vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.22
Porcentaje de pureza 97.0-100.5%
Forma física Líquido