Learn More
2,3-Dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxina-5-carbaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |