missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 2,3-dihidrobenzo[b]furano-7-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'