Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |