Learn More
2,3-Dihidrobenzo[b]furan-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696936
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
306936-08-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00728868
SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
2736118
2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbotioamida
C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
306936-08-3
C9H9NOS
179.237
MFCD00728868
SOAROQIQNPHLJX-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzofuran-5-carbothioamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-thioamide, maybridge1_008543, 2,3-dihydrobenzofuran-5-thioamide, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiocarboxamide, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-carbothioic acid amide, amino-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylmethane-1-thione
2736118
2,3-dihidro-1-benzofurano-5-carbotioamida
C1COC2=C1C=C(C=C2)C(=S)N
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbothioamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%