Learn More
2,3-Dihidro-7-azaindol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It can be used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como materia prima farmacéutica e intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se puede utilizar como materia prima farmacéutica e intermedia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-7-azaindole |
Punto de fusión | 78°C to 83°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 116366 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.15 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |
Forma física | Polvo |