missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.66 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'