Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4511349
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
953408-82-7
C8H7ClO3S
218.65
MFCD11109309
UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
18616199
cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
953408-82-7
C8H7ClO3S
218.65
MFCD11109309
UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
18616199
cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%