Learn More
2,3-Dihidro-1-benzofuran-5-il isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.16 |
Porcentaje de pureza | 95% |