Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696921
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
115010-11-2
C8H7ClO3S
218.65
MFCD02677703
RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
2776154
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
115010-11-2
C8H7ClO3S
218.65
MFCD02677703
RVWYPBARHGPULM-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoylchloride, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonoyl chloride, 2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonylchloride, 2,3-dihydro-benzofuran-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-sulfonyl chloride, pubchem14874, 5-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonylchloride, chloro-2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylsulfone
2776154
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
ClS(=O)(=O)C1=CC2=C(OCC2)C=C1
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Amber Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%