Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge MO00789DE
Detalles adicionales : CAS : 349550-81-8 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10419664
  • 330.30€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
349550-81-8
179.175
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2779845
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
C9H9NO3
MFCD03659722
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Especificación
2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
349550-81-8
97%
MFCD03659722
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
2779845
97%
5g
97.0
C9H9NO3
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
179.175
179.17
Videos
SDS Documentación