Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696882
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
349550-81-8
C9H9NO3
179.175
MFCD03659722
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
2779845
2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxamida
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
349550-81-8
C9H9NO3
179.175
MFCD03659722
OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
2779845
2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxamida
C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 97%