Learn More
Ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-2-carboxílico, 97 %
Marca:  Maybridge CC01501DE
Detalles adicionales : CAS : 3663-80-7 Peso : 0.05500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016374
  • 18.28€ / 5 g
Envío estimado: 13-08-2021
3663-80-7
180.159
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico
C9H8O4
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
2735450
C1C(OC2=CC=CC=C2O1)C(=O)O
Especificaciones
2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
3663-80-7
C9H8O4
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico
2735450
97%
5g
97%
1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
C1C(OC2=CC=CC=C2O1)C(=O)O
180.159
180.16
Videos
SDS Documentos
Certificados