Learn More
Ácido 2,3-difluorofenilacético, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 435470050
Detalles adicionales : CAS : 145689-41-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008089
  • 98.35€ / 5 g
Fecha estimada de envío
05-02-2021
145689-41-4
172.13
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
520772
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
C8H6F2O2
MFCD00040968
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
Especificaciones
2, 3-Difluorophenylacetic acid
Blanco
5g
96.0
97% min. (HPLC)
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
520772
Polvo cristalino
Authentic
117.0°C to 119.0°C
145689-41-4
100.0
C8H6F2O2
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
172.13
172.13
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos