Learn More
Ácido 2,3-difluorofenilacético, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228603
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
145689-41-4
C8H6F2O2
172.13
MFCD00040968
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
2,3-difluorophenylacetic acid, 2-2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenyl acetic acid, 2,3-difluorophenylaceticacid, benzeneacetic acid, 2,3-difluoro, 2,3-difluorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 0630, pubchem1916, acmc-1crot
520772
Ácido 2-(2,3-difluorofenil)acético
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CC(=O)O
Nombre del producto químico o material 2, 3-Difluorophenylacetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 119.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Difluorophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.