Learn More
Alfa Aesar™ 2,3-Difluorobencilamina, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ B20420.03
Detalles adicionales : CAS : 72235-51-9 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444357
  • 53.44€ / 1 g
Fecha estimada de envío
19-05-2021
72235-51-9
143.137
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
2736941
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CN
C7H7F2N
MFCD00070793
2,3-difluorobenzylamine, 2,3-difluorophenyl methanamine, 2,3-difluorobenzyl amine, 2,3-difluorobenzyamine, benzenemethanamine, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro-benzylamine, 2,3-difluorophenyl methylamine, 1-2,3-difluorophenyl methanamine, pubchem7356, 2,3-difluorophenyl methamine
(2,3-Difluorofenil)metanamina
Especificaciones
2,3-Difluorobenzylamine
Air Sensitive
72235-51-9
MFCD00070793
2,3-difluorobenzylamine, 2,3-difluorophenyl methanamine, 2,3-difluorobenzyl amine, 2,3-difluorobenzyamine, benzenemethanamine, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro-benzylamine, 2,3-difluorophenyl methylamine, 1-2,3-difluorophenyl methanamine, pubchem7356, 2,3-difluorophenyl methamine
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)CN
143.137
143.14
1.4955
1g
C7H7F2N
UN2735
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
(2,3-Difluorofenil)metanamina
2736941
97%
Videos
SDS Documentos